Learn More
Ácido 2,5-dimetilpirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459067 1 g 1 g
11469067 5 g 5 g
11479067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20635.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57338-76-8
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00203874
Clave InChI VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
Nombre IUPAC Ácido 2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 199°C to 201°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza 97%