Learn More
2,5-dimetilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylpyrazine |
| CAS | 123-32-0 |
| Fórmula molecular | C6H8N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 49139 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(C)cn1 |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |