Learn More
2,5-Dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449483 100 g 100 g
11429483 5 g 5 g
11439483 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12352.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-32-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006147
Clave InChI LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylpyrazine
Punto de fusión 15°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.5 00
Cantidad 100 g
Beilstein 107052
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.