Learn More
2,5-Dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429483 5 g 5 g
11439483 25 g 25 g
11449483 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12352.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-32-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006147
Clave InChI LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylpyrazine
Punto de fusión 15°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.5 00
Cantidad 5 g
Beilstein 107052
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%