Learn More
2,5-Dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10695042 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-32-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006147
Clave InChI LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylpyrazine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4987 to 1.5007
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 96
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,miscible with ethanol,ethylether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylpyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.