Learn More
Bromuro de 2,5-dimetilfenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341820 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10341820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431920500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-86-0, 109-99-9
% mín. CAS 8.86, 86.71
% máx. CAS 13.29, 91.14
Color Marrón a gris
Densidad 0.9450g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H9BrMg
Fórmula lineal (CH3)2C6H3MgBr
Número MDL MFCD01311495
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.945
Sinónimo 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,5-xylylmagnesium bromide, 2,5-dimethylphenyl magnesium bromide, p-xylene-2-magnesium bromide, xylkrqfnmxvtlq-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethylphenyl magnesiumbromide, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI OOJAWTIYZUSKLZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CC1=CC=C(C)[C-]=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1,4-dimetilbencen-6-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 209.37
PubChem CID 10976718
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.