Learn More
2,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331720 1 g Glass bottle 1 g
10119359 5 g Glass bottle 5 g
10433510 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 85199-06-0
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD01863525
Clave InChI OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
Nombre IUPAC Ácido (2,5-dimetilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenylboronic acid
Punto de fusión 186.0°C to 191.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Envase Glass bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.98
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.