Learn More
2,5-Dimetilfenilacetonitrilo, 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361447 25 g 25 g
11351447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01942.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16213-85-7
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00013816
Clave InChI HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
PubChem CID 27753
Nombre IUPAC 2-(2,5-dimetilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylphenylacetonitrile
Punto de fusión 27°C to 29°C
Punto de ebullición 73°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2084136
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza ≥98%