Learn More
2,5-Dimethylphenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11341487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341487 5 g 5 g
11351487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02022.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13612-34-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00014369
Clave InChI RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
PubChem CID 83615
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,5-dimetilfenil)acético
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylphenylacetic acid
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2502313
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥98%