Learn More
Ácido 2,5-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472713 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10472713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376620050
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenylacetic acid
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
CAS 13612-34-5
% mín. CAS 97.5
Color Beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C10H12O2
Número MDL MFCD00014369
Beilstein 09,551
Sinónimo 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
Clave InChI RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,5-dimetilfenil)acético
Peso molecular (g/mol) 164.2
PubChem CID 83615
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación