Learn More
2,5-dimetilfenil isotiocianato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10648755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10648755 5 g 5 g
10681365 10 g 10 g
10337164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648755 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01618DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19241-15-7
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Clave InChI RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140499
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Sinónimo 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%