Learn More
2,5-Dimetilfenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322847 1 g 1 g
11332847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15999.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40397-98-6 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40397-98-6
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00013854
Clave InChI SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylphenyl isocyanate, 2,5-dimethylphenylisocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethyl phenylisocyanate, 2,5-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1art9, 1-isocyanato-2,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 98605
ChEBI CHEBI:60097
Nombre IUPAC 2-Isocianato-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.043
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.5315
Número UN UN2206
Beilstein 1100841
Punto de ebullición 210°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%