Learn More
Ácido (2,5-dimetilfenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,5-Dimethylphenyl)boronic Acid |
| CAS | 85199-06-0 |
| Fórmula molecular | C8H11BO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | B-(2,5-Dimethylphenyl)-Boronic Acid, 2,5-Xyleneboronic Acid, (2,5-Dimethylphenyl)-boronic Acid, (2,5-Dimethylphenyl)boronic Acid, p-Xyleneboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,5-dimetilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0852 |