Learn More
2,5-dimetilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylphenol |
| CAS | 95-87-4 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,5-Dimethylphenol, Gemfibrozil Imp. A (EP), p-Xylenol, 2,5-Xylenol (8CI), 1,2,5-Xylenol, 1-Hydroxy-2,5-dimethylbenzene, 2-Hydroxy-p-xylene, 3,6-Dimethylphenol, NSC 2599 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0732 |