Learn More
2,5-Dimetilfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493348 1000 g 1000 g
11403358 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17755.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza para fabricar resinas fenólicas y (en mezclas isoméricas) como antioxidante para aceites lubricantes, gasolina y elastómeros. También se utiliza como agente perfumante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-87-4
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002237
Clave InChI NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylphenol
Punto de fusión 74°C to 78°C
Densidad 0.971
Cantidad 1000 g
Número UN UN2261
Beilstein 1099260
Índice Merck 14,10082
Punto de ebullición 211°C to 213°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%