Learn More
2,5-Dimetilfurán, TRC
Código de producto. 30137139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137139 10 g 10 g
30009509 100 g 100 g
17952265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47305010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-86-5
Fórmula molecular C6 H8 O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Sinónimo 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfurano
SMILES Cc1oc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylfuran
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0575