Learn More
2,5-dimetilfurano-d6, TRC
Código de producto. 30384205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30384205 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47305310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylfuran dimethyl-d6
CAS 121571-93-5
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 2H6 H2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,5-Dimethylfuran D6 (Dimethyl D6), Furan, 2,5-di(methyl-d3)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1oc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,5-bis(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 102.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0952
Porcentaje de pureza >95