Learn More
2,5-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307360 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10449650 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
13438418 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10307360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-86-5
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00003250
Clave InChI GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfurano
SMILES CC1=CC=C(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylfuran
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -62.0°C
Color Incoloro a ámbar
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 92.0°C to 94.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 25 mL
Beilstein 17,41
Índice Merck 15,3268
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in oil,organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylfuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.