Learn More
2,5-Dimetilfurano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405233 25 g 25 g
11415233 100 g 100 g
11434070 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12833.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,5-Dimethylfuran is a major metabolite of hexane with singlet oxygen scavenging ability. It is used as biofuel, biomaker for smoking, pharmaceutical intermediate and in organic synthesis. It is also used to analyze samples for the derivatization of carbonyl-containing compounds to their oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-Dimetilfurano es un metabolito importante del hexano con capacidad de eliminación de oxígeno singlete. Se utiliza como biocombustible, biomarcador del consumo de tabaco, intermediario farmacéutico y en síntesis orgánica. También se utiliza para analizar muestras para la derivatización de compuestos que contienen carbonilo a sus oximas.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua. Miscible con etanol y grasas.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-86-5
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.129
Número MDL MFCD00003250
Clave InChI GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfurano
SMILES CC1=CC=C(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylfuran
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.903
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Beilstein 106449
Información de solubilidad Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and fats.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylfuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylfuran