Learn More
Cloruro de 2,5-dimetilfurano-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772473 1 g 1 g
10448704 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01102DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 50990-93-7
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.58
Número MDL MFCD00221073
Clave InChI RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
Nombre IUPAC Cloruro de 2,5-dimetilfurano-3-carbonilo
SMILES CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.19g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 97%