Learn More
2,5-dimetilfurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323828 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323828 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12727100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylfuran
CAS 625-86-5
Nombres de analitos o componentes 2,5-Dimethylfuran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H8 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1oc(C)cc1
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfurano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 96.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0575 g/mol