Learn More
Ácido 2,5-dimetilcinámico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11371407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371407 2 g 2 g
11381407 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01799.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2,5-dimetilcinámico se utiliza para sintetizar orgánicos intermedios
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95883-10-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD00014377
Clave InChI FAIBVLSPNAHVSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,5-dimethylphenyl prop-2-enoic acid, 2,5-dimethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-2,5-dimethylphenyl
PubChem CID 53401582
Nombre IUPAC ácido 3-(2,5-dimetilfenil)prop-2-enoico
SMILES CC1=CC(C=CC(O)=O)=C(C)C=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylcinnamic acid
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 2 g
Beilstein 3244516
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.