Learn More
2,5-Dimetilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10773973 1 g Frasco de vidrio 1 g
10465472 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-48-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-48-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00039780
Clave InChI LUJNPFWZXIGIPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66735
Nombre IUPAC (2,5-dimetilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylbenzylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5350 to 1.538
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylphenyl methanamine, 1-2,5-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-benzylamine, 2,5-dimethylbenzenemethanamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2-methylamino-p-xylene, 2, 5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylbenzylam
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.