Learn More
Cloruro de 2,5-dimetilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364544 5 g 5 g
11374544 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01303.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-45-3 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-45-3
Fórmula molecular C9H11Cl
Peso molecular (g/mol) 154.637
Número MDL MFCD00000902
Clave InChI PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,4-dimethylbenzene, 1-chloromethyl-2,5-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-p-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl-benzene, benzenemethanol,2-bromo-5-fluoro, 2,5-dimethylbenzylchloride, acmc-209poz, 2.5-dimethylbenzylchloride
PubChem CID 69987
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzyl chloride
Densidad 1.05
Punto de ebullición 232°C to 233°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.537
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2206277
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.64
Porcentaje de pureza 98%