Learn More
Alcohol 2,5-dimetilbencílico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311357 5 g 5 g
11301357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01624.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53957-33-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,5-Dimethylbenzyl alcohol, is used as a self-indicating standard for the determination of organ lithium reagents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2,5-dimetilbencílico se utiliza como un patrón de autoindicación en la determinación de reactivos orgánicos de litio.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53957-33-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004625
Clave InChI LEBQTCCCNMTXSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94560
Nombre IUPAC (2,5-dimetilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzyl alcohol
Punto de fusión 40°C to 42°C
Densidad 1.011
Punto de ebullición 232°C to 234°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Beilstein 2243420
Sinónimo 2,5-dimethylbenzyl alcohol, 2,5-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethyl, acmc-1ayay, 2,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl methanol #, 2'-oxy-1.2.4-trimethylbenzol, 2,5-dimethyl-hydroxymethylbenzene
Información de solubilidad Difficult in mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥97%