Learn More
Ácido 2,5-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542181 10 g Frasco de vidrio 10 g
10187253 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160330100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-72-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-72-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002482
Clave InChI XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,5-dimethyl, isoxylic acid, 2,5-dimethyl benzoic acid, unii-rke5pmk0h6, 2,5-dimethyl-benzoic acid, 2-carboxy-1,4-dimethylbenzene, rke5pmk0h6, p-xylene-2-carboxylic acid, 2,5-dimethylbenzenecarboxylic acid, 2,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 11892
ChEBI CHEBI:64825
Nombre IUPAC Ácido 2,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
% mín. CAS 97.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 534
Punto de ebullición 268.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.