Learn More
Cloruro de 2,5-dimetilbenzenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11316229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316229 1 g 1 g
11326229 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044826.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19040-62-1
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.668
Número MDL MFCD00024875
Clave InChI FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
Nombre IUPAC Cloruro de 2,5-dimetilbenzenesulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 20°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física Líquido/sólido
Número UN UN3265
Punto de ebullición 120°C to 125°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 98%