Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672253 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10262882 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672253 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07001DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19040-62-1
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.668
Número MDL MFCD00024875
Clave InChI FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
Nombre IUPAC Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)2C6H3SO2Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 97%