Learn More
Hidrato de ácido 2,5-dimetilbencenosulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477237 500 g 500 g
11457237 25 g 25 g
11467237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15007.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-54-1 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-54-1
Fórmula molecular C8H10O3S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00151010
Clave InChI IRLYGRLEBKCYPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylene-2-sulfonic acid, unii-l1sea5qnp9, p-xylene-2-sulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl, l1sea5qnp9, 2,4-xylenesulfonic acid hydrate, 2,5-dimethyl-benzenesulfonic acid, 2,5-xylenesulfonic acid, p-xylenesulfonic acid, dsstox_cid_21641
PubChem CID 11868
Nombre IUPAC Ácido 2,5-dimetilbencenosulfónico
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%