Learn More
Ácido 2,5-dimetilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460168 1 g 1 g
11470168 5 g 5 g
11480168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23740.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85199-06-0 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85199-06-0
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD01863525
Clave InChI OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
Nombre IUPAC Ácido (2,5-dimetilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼180°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3241785
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 98%