Learn More
2,5-dimetilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylbenzaldehyde |
| CAS | 5779-94-2 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2,5-dimethyl-, 2,5-Dimethylbenzaldehyde, Isoxylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dimetilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |