Learn More
2,5-Dimetilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371437 5 g 5 g
11381437 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5779-94-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
2,5-Dimethylbenzaldehyde is useful for building asymmetric top molecules. 2,5-DMBA has also been used to analyze vehicle carbon emissions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimetilbenzaldehído es útil para compuestos de moléculas superiores asimétricas. El 2,5-DMBA también se ha empleado en el análisis de las emisiones de carbono de los vehículos.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. No exponer al aire. Incompatible con el aire, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5779-94-2
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00003342
Clave InChI SMUVABOERCFKRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22015
Nombre IUPAC 2,5-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzaldehyde
Densidad 0.95
Punto de ebullición 104°C to 106°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Beilstein 1927303
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo benzaldehyde, 2,5-dimethyl, isoxylaldehyde, 2,5-dimethyl-benzaldehyde, acmc-20aoaf, pubchem1474, benzaldehyde,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzaldehyde
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%