Learn More
2,5-dimetilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433057 25 g 25 g
11430573 100 g 100 g
11440573 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12682.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-78-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,5-Dimethylaniline is widely used as raw materials to produce imaging chemicals like organic dyes and pigments. It is also used in the production of antioxidants, pharmaceutical, agricultural, rubber chemicals and other target organic molecules. 2,5-Dimethylaniline was also used in the synthesis of nanocomposite of multi-walled carbon nanotubes embedded in poly(2,5-dimethylaniline). 2,5-Dimethylaniline was used to study the effect of metabolites formed from 2,5-xylidine by fungi on laccase activity. The Fourier transform infrared (FTIR) and Raman spectra of 2,5-dimethylaniline was studied5. It induced transcription of lccIV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-dimetilanilina se utiliza ampliamente como materia prima para producir productos químicos de imagen como colorantes orgánicos y pigmentos. También se utiliza en la producción de antioxidantes, productos farmacéuticos, agrícolas, químicos de caucho y otras moléculas orgánicas objetivo. La 2,5-dimetilanilina también se utilizó en la síntesis de nanocompuestos de nanotubos de carbono de paredes múltiples integrados en poli(2,5-dimetilanilina). La 2,5-dimetilanilina se utilizó para estudiar el efecto de los metabolitos formados a partir de 2,5-xilidina mediante la actividad de la lacasa por hongos. Se estudió el espectro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) y el espectro Raman de 2,5-dimetilanilina5. Indujo la transcripción de la LccIV.
Solubilidad
soluble en agua <0,1 g/100 ml en 18 °C.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-78-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007743
Clave InChI VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
PubChem CID 7259
ChEBI CHEBI:518305
Nombre IUPAC 2,5-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=C(C)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylaniline
Punto de fusión 15°C
Cantidad 25 g
Olor Characteristic
Número UN UN1711
Beilstein 2205178
Índice Merck 14,10084
Punto de ebullición 218°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥98%