Learn More
2-((((Dimetilamino)metil)furano-2-il)metil)tio)etanol Fumarato (2:1), TRC
Código de producto. 30137157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137157 50 mg 50 miligramos
30011692 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46173550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256948-32-0
Fórmula molecular 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 544.7276
Sinónimo 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; 2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfanil]etanolamina
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.2389