Learn More
2- 5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Mikromol™
Descripción
2- 5-[(Dimetilamino)-metil]furan-2-il]metil]sulfanil]-etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine |
| CAS | 66356-53-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H18 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ranitidine Imp. B (EP), Ranitidine USP Related Compound A, Ranitidine USP RC A, 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Impurity B, Ranitidine Hydrochloride Impurity B, Ranitidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etanamina |
| Mostrar más |