Learn More
2-[(5-[(dimetilamino)metil]-2-furil)metil)tio]etan-1-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10342255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10342255 5 g 5 g
10018261 1 g 1 g
10273132 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10342255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01748DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 66356-53-4
Fórmula molecular C10H18N2OS
Peso molecular (g/mol) 214.327
Clave InChI JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
PubChem CID 162203
Nombre IUPAC 2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etanamina
SMILES CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.33
Porcentaje de pureza 95%