Learn More
2',5'-dimetilacetofenona, TRC
Código de producto. 30470993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470993 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30470993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8852005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dimethylacetophenone
CAS 2142-73-6
Fórmula molecular C10H12O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1C
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888