Learn More
2',5'-Dimetilacetofenona, 97%
Código de producto. 11450283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450283 5 g 5 g
11460283 25 g 25 g
11470283 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11432.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2142-73-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-73-6
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00014988
Clave InChI AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetilfenil)etanona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dimethylacetophenone
Densidad 1
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Beilstein 2042139
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación