Learn More
2,5-Dimetil-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10422815 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-18-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-18-8
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00041737
Clave InChI MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
PubChem CID 8718
Nombre IUPAC 2,5-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-p-benzoquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 126°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.