Learn More
2,5-Dimetil Celecoxib, TRC
Código de producto. 30383219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383219 250 mg
30374066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 457639-26-8
Fórmula molecular C18 H16 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 395.3987
Sinónimo 2,5-Dimethylcelecoxib, Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-[5-(2,5-dimetilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES Cc1ccc(C)c(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylcelecoxib
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.0915