Learn More
2,5-Dimetil-4-hidroxi-3(2H)-furanona Beta-D-Glucopiranósido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30386383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386383 10 mg
30376790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47102510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121063-56-7
Fórmula molecular C12H18O8
Peso molecular (g/mol) 290.27
Sinónimo 4-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-2,5-dimethyl-3(2H)-Furanone, Furaneol beta-D-Glucopyranoside
SMILES CC1OC(=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone beta-D-Glucopyranoside(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O8/c1-4-7(14)11(5(2)18-4)20-12-10(17)9(16)8(15)6(3-13)19-12/h4,6,8-10,12-13,15-17H,3H2,1-2H3/t4?,6-,8-,9+,10-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1002