Learn More
2,5-Dimethyl-4-(4-morpholinylmethyl)phenol hydrochloride hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7044008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346756 25 g 25 g
11356756 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04024.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33625-43-3
Fórmula molecular C13H20ClNO2
Peso molecular (g/mol) 257.76
Número MDL MFCD00012796
Clave InChI RLGUYDSHQWRANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-4-morpholinomethyl phenol hydrochloride, phenol, 2,5-dimethyl-4-4-morpholinylmethyl-, hydrochloride, phenol, 2,5-dimethyl-4-4-morpholinylmethyl-, hydrochloride 1:1, 2,5-dimethyl-4-morpholin-4-ylmethyl phenol hydrochloride, 2,5-dimethyl-4-morpholin-4-ylmethyl phenol, chloride, 4-morpholinomethyl-2,5-xylenol hydrochloride, acmc-20aoah, 2,5-dimethyl-4-morpholinomethyl phenolhydrochloride, 2,5-dimethyl-4-4-morpholinylmethyl phenol hydrochloride hydrate
PubChem CID 118512
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-4-(morfolinimetil-4-)fenol;hidrocloruro
SMILES Cl.CC1=CC(CN2CCOCC2)=C(C)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-4-(4-morpholinylmethyl)phenol hydrochloride hydrate
Punto de fusión 181°C to 185°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4024300
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.76 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%