Learn More
2,5-Dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-piridina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine |
| CAS | 1309443-99-9 |
| Fórmula molecular | C13H20BNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-8-15-10(2)7-11(9)14-16-12(3,4)13(5,6)17-14/h7-8H,1-6H3 |
| SMILES | Cc1cc(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c(C)cn1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1587 |