Learn More
Ácido 2,5-Dimetil-3-tiadípico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-3-thiaadipic Acid |
| CAS | 106014-16-8 |
| Fórmula molecular | C7H12O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(1-Carboxyethyl)thio]-2-methyl-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4S/c1-4(6(8)9)3-12-5(2)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | OC(C(C)SCC(C)C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-((1-carboxietil)tio)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.05 |