Learn More
2,5-Dimetil-3-pirrolina, 75 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific™
Código de producto. 10337250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337250 5 g Frasco de vidrio 5 g
10104470 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 59480-92-1
Fórmula molecular C6H12N
Peso molecular (g/mol) 98.17
Número MDL MFCD00005215
Clave InChI TXQDHQBSNAJSHQ-OLQVQODUSA-O
PubChem CID 101066
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-2,5-dihidro-1H-pirrol
SMILES C[C@H]1[NH2+][C@@H](C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-3-pyrroline
Nombre de nota 75%
% mín. CAS 70.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8240g/mL
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4404
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.824
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-pyrroline, 2,5-dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans, 2,5-dimethyl-2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole,2,5-dihydro-2,5-dimethyl, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-2,5-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.16
Porcentaje de pureza 75%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación