Learn More
2,5-Dimetil-3-hexino-2,5-diol, (+/-) + meso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305339 500 g 500 g
11395329 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20889.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-30-3
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00004468
Clave InChI IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
Nombre IUPAC 2,5-Dimetilhex-3-ino-2,5-diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Nombre de nota (+/-) + meso
Punto de fusión 90°C to 94°C
Densidad 0.949
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 969835
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%