Learn More
2,5-Dimetil-3-hexino-2,5-diol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10712495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10712495 500 g 500 g
10696422 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712495 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207025000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 142-30-3
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00004468
Clave InChI IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
Nombre IUPAC 2,5-Dimetilhex-3-ino-2,5-diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-3-hexyne-2, 5-diol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >89.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 121.0°C to 123.0°C (7.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 501
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and ethyl acetate,slightly soluble in benzene,naphtha and,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos cristalinos o polvo