Learn More
2,5-Dimetil-3-hexanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11458967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458967 1 g 1 g
11468967 5 g 5 g
11478967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20578.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19550-07-3
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00026452
Clave InChI SNKTZHPOKPYBPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 2,5-dimethyl, acmc-209ezm, 3-hexanol,2,5-dimethyl
PubChem CID 89183
Nombre IUPAC 2,5-Dimetilhexano-3-ol
SMILES CC(C)CC(C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-3-hexanol
Densidad 0.82
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%