Learn More
2,5-Dimetil-3(2H)-furanona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11464823 5 g 5 g
11474823 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11464823 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14400-67-0
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00052571
Clave InChI ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
Nombre IUPAC 2,5-dimetilfuran-3-ona
SMILES CC1C(=O)C=C(O1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Densidad 1.06
Punto de ebullición 259°C to 261°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Sweet
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 94%