Learn More
Clorhidrato de 2,5-dimetil-3-(2-metilfenil)-1-propilimidazolini-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans-2,5-Dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolini-4-one Hydrochloride |
| CAS | 677029-53-7 |
| Fórmula molecular | C15 H22 N2 O . H Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride (1:1), 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride (9CI), 2,5-Dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolidin-4-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-5-10-16-12(3)15(18)17(13(16)4)14-9-7-6-8-11(14)2;/h6-9,12-13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | CC1=C(N2C(C)N(CCC)C(C)C2=O)C=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-dimetil-3-(2-metilfenil)-1-propilimidazolidin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.8089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1499 |